Få mere at vide
Fisherbrand™ Runde alfaflasker med smal mund af glas
Artikelnummer. 12820914 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
100 mL
125 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 104
Pakke med 20
Pakke med 35
Pakke med 40
Pakke med 48
Pakke med 60
Pakke med 86
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
12820914 100 mL Ravgul Pakke med 86
12870934 30 mL Ravgul Pakke med 40
12800904 100 mL Klar Pakke med 86
12800944 125 mL Ravgul Pakke med 20
12830914 125 mL Ravgul Pakke med 104
12840904 250 mL Klar Pakke med 60
12850904 300 mL Klar Pakke med 48
12860914 500 mL Ravgul Pakke med 35
12860904 500 mL Klar Pakke med 35
12850884 500 mL Klar Pakke med 10
12870914 1000 mL Ravgul Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12820914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 DKK
    175.07 DKK / Pakke med 86
    Spare 4.93 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, hæld eller del dine laboratorievæsker ved hjælp af runde glas smalle mund Alpha-flasker. Disse runde flasker fås i klart eller ravfarvet glas og er et integreret værktøj i laboratoriet.
  • Smal hals
  • Ravfarvet eller klart glas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Ravgul
Materiale Soda lime glas
nr. pr. pakke 86 Pakke
Mængde 86 Pakke
Mund Smal
Højde (metrisk) 105 mm
Diameter (metrisk) 46 mm
Form Rund
Produkttype Alpha flaske