Få mere at vide
Runde alfaflasker med smal mund af glas, uden låg
Artikelnummer. 12810904
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 104
Pakke med 156
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
12810904 125 mL Klar Pakke med 104
12800914 30 mL Ravgul Pakke med 156
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12810904 Leverandør SGD PHARMA Leverandørnr. 300735
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Opbevar, hæld eller del dine laboratorievæsker med runde alfaflasker med smal mund af glas, uden låg. De runde flasker er lavet af ravfarvet eller klart borosilikatglas og er et integreret værktøj i laboratoriet.
  • Smal hals
  • Borosilikatglas
  • Rund
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Materiale Borosilikatglas
Lukke liner Polypropylen/SOP
Lukningsmateriale Polypropylen
Produkttype Alpha flaske