Få mere at vide
Runde alfaflasker med smal mund af glas, uden låg
Beskrivelse
- Smal hals
- Borosilikatglas
- Rund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 40 Pakke |
| Mængde | 40 Pakke |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 67 mm |
| Produkttype | Alpha flaske |
| Lukke liner | Polypropylen/SOP |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |