Få mere at vide
Hach Lange™ Runde glas-engangscuvetter
Beskrivelse
- Rund
- Engangsbrug
- 50x10 mm
- 50 stk.
- Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 560Pack |
| Vejlængde | 10 mm |
| Til brug med (udstyr) | LICO Spektrofotometer |
| Til brug med (applikation) | Spektral måling af væsker |