Få mere at vide
Gilac™ Rund fødevarekontaktbeholder
Artikelnummer. 17988921
Skift visning
Volumen (metrisk):
35 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17988921 35 l
1 options
Artikelnummer. 17988921 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G611721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.32 DKK
    258.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 122.95 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Rund Food Contact Container fås i en anden version med låg.
  • 35 L rund fødevarekontakt certificeret beholder.
  • Fås i anden version med låg.
Tekniske data
Produkttype Fødevarebeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Volumen (engelsk) 9,2 gal.
Volumen (metrisk) 35 l