Få mere at vide
Gilac™ Rund fødevarekontaktbeholder med låg
Artikelnummer. 17938511
Skift visning
Volumen (metrisk):
35 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17938511 35 l
1 options
Artikelnummer. 17938511 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G611521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    608.33 DKK
    412.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 195.52 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Rund fødevarekontaktbeholder med låg fås i en anden version uden låg.
  • 35 L rund fødevarekontakt certificeret beholder.
  • Fås i anden version uden låg.
Tekniske data
Produkttype Fødevarebeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Volumen (engelsk) 9,2 gal.
Volumen (metrisk) 35 l