Få mere at vide
Gilac™ Rund skraldespand med låg
Description
- 35 L opbevaringsbeholder.
- Fås også i versioner med svinglåg eller uden låg.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 35 l |
| Kapacitet (engelsk) | 9,2 gal. |
| Farve | Hvid |
| Form | Rund |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | HDPE |
| Produkttype | Støvbeholder |