Få mere at vide
Gilac™ Rund skraldespand med sorte håndtag
Artikelnummer. 17958711
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17958711 50 l
1 options
Artikelnummer. 17958711 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G0306211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.80 DKK
    482.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 185.60 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Rund skraldespand med sorte håndtag er en rund 50 L madbeholder med håndtag.
  • Rund 50 L skraldespand med håndtag.
  • Låg fås som ekstraudstyr.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 l
Kapacitet (engelsk) 13,2 gal.
Farve Hvid
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Polyethylen
Produkttype Støvbeholder