Få mere at vide
Buerkle™ Round Containers
Artikelnummer. p-200115231 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
14 L
100 L
250 L
300 L
Artikelnummer. 17908451
Brand: Buerkle™ 34900144
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Container for various applications. Produced seamlessly and stress-relieved with the sintering method. The wall thickness increases downwardly. This guarantees optimum ratio of wall thickness to filling load. Custom-made, exchange excluded.
  • L-LDPE (linear LDPE), transparent
  • Rupture-proof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 24.5 cm
Type Tank
Materiale LLDPE
Kapacitet (metrisk) 14 L
Højde (metrisk) 32.5 cm