Få mere at vide
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Artikelnummer. 11734329 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
118 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1893 mL
3785 mL
Lukkestørrelse:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Mængde:
12/Cs.
24/Cs.
4/Cs.
6/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 11734329
Ideal general purpose bottle. Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap used for pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing applications.
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
  • Features wide mouth for easy transferring of contents
  • Available in capacities ranging from 120 to 3840mL
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1893 mL
Kapacitet (engelsk) 64 oz.
Farve Clear
Materiale Glass
Mængde 6/Cs.
Lukningsfarve White
Liner materiale PE Foam/PTFE
Halsfinish 83-400
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide
Form Round
Højde (metrisk) 213 mm
Produkttype Standard Wide Mouth Bottle
Lukke liner PTFE/Polyethylene
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 83-400 mm
Diameter (metrisk) 122 mm
Lukketype Screw Cap
Gennem lukkedispenseringen Yes