Få mere at vide
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
118 mL
237 mL
473 mL
946 mL
1893 mL
3785 mL
Lukkestørrelse:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Mængde:
12/Cs.
24/Cs.
4/Cs.
6/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
- Features wide mouth for easy transferring of contents
- Available in capacities ranging from 120 to 3840mL
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3785 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 128 oz. |
| Farve | Clear |
| Materiale | Glass |
| Mængde | 4/Cs. |
| Lukningsfarve | White |
| Liner materiale | PE Foam/PTFE |
| Halsfinish | 89-400 |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Mund | Wide |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur