Få mere at vide
SCAT Runde dåser
Artikelnummer. 17161511 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
Lukkestørrelse:
53B
83B
S65
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
17161511 50 L 83B -
10801511 2 L 53B Hver
10190560 4 L 83B Hver
10830201 5 L S65 Hver
10323490 10 L 83B Hver
10398319 10 L S65 Hver
10650241 25 L S65 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17161511 Leverandør SCAT Leverandørnr. 107730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 DKK
    2643.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 236.38 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
SCAT runde dåser er ideelle til opsamling og bortskaffelse af mindre mængder opløsningsmidler på grund af deres kompakte dimensioner. Flere SCAT runde dåser kan nemt placeres ved HPLC-systemet og udstyres med SCAT SafeyWasteCaps eller SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
  • Fremstillet af enten robust HDPE eller PP og derfor resistent over for alle opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratoriet
  • Fås i de fælles tråde S65, S70/71 og B83
  • Fyldkapaciteterne spænder fra meget kompakte 2 L til 4 L, 10 L, 25 L, 50 L og 60 L til indsamling af voluminøse opløsningsmidler
Mange individuelle funktioner såsom bærehåndtag, skaft eller målevægte, som sikrer sikker håndtering af de farlige stoffer.
SCAT Runde beholdere er et perfekt alternativ eller supplement til konventionelle SCAT beholdere for at give fysisk adskillelse af opløsningsmidler og forhindre blanding af farlige væsker.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 50 L
Lukkestørrelse 83B
Farve Hvid (gennemsigtig)
Oversigt Rund beholder 50 L, B83, PP, med bærehåndtag, mål (B x H x D): 380 x 680 x 380 mm, autoklaverbar
Dimensioner (L x B x H) 380 x 380 x 680 mm
Engangs Genanvendelig
Inkluderer Bærehåndtag, autoklaverbare
Materiale Polypropylen
Mundstil B83-tråd
Produkttype Dåse
Form Rund
Sterilitet Ikke-steril