Få mere at vide
SCAT Runde dåser
Artikelnummer. 10801511 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
Lukkestørrelse:
53B
83B
S65
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10801511 2 L 53B Hver
10190560 4 L 83B Hver
10830201 5 L S65 Hver
10323490 10 L 83B Hver
10398319 10 L S65 Hver
10650241 25 L S65 Hver
17161511 50 L 83B -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10801511 Leverandør SCAT Leverandørnr. 107711
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SCAT runde dåser er ideelle til opsamling og bortskaffelse af mindre mængder opløsningsmidler på grund af deres kompakte dimensioner. Flere SCAT runde dåser kan nemt placeres ved HPLC-systemet og udstyres med SCAT SafeyWasteCaps eller SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
  • Fremstillet af enten robust HDPE eller PP og derfor modstandsdygtig over for alle opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratoriet
  • Fås i de fælles gevind S65, S70/71 og B83
  • Påfyldningskapaciteter spænder fra meget kompakte 2 L til 4 L, 10 L, 25 L, 50 L og 60 L til opsamling af voluminøse opløsningsmidler
Mange individuelle funktioner såsom bærehåndtag, håndtag eller målevægte, der sikrer sikker håndtering af de farlige stoffer
SCAT runde dåser er et perfekt alternativ eller supplement til konventionelle SCAT beholdere for at give fysisk adskillelse af opløsningsmidler og forhindre blanding af farlige væsker.
Tekniske data
Autoklaverbar Ikke autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 L
Lukkestørrelse 53B
Farve Hvid (gennemsigtig)
Oversigt Rund beholder 2 L, B53, PE-HD, mål (B x H x D): 119 x 260 x 119 mm
Dimensioner (L x B x H) 119 x 260 x 119 mm
Engangs Genanvendelig
Materiale HDPE
Mundstil B53-gevind
Produkttype Dåse
Form Rund
Sterilitet Ikke-steril