Få mere at vide
Eppendorf™ Runde skovle til S-4x400 Rotor
Artikelnummer. 15853212
Skift visning
Mængde:
2 pakker
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15853212 2 pakker Pakke med 2
15843212 4 pakker Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15853212 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5895183000
På lager
Disse runde skovle til S-4x400 Rotor er egnede svingskovle til S-4x400 rotoren, der har en rund form og en kapacitet på 400 ml.
  • Velegnet til S-4x400 rotor
  • Rund form
  • Udsvingende spand
  • Variable steder afhængig af den anvendte adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rotor S-4x400
Volumen 400 mL
Mængde 2 pakker