Få mere at vide
Eppendorf™ Runde skovle til S-4x400 Rotor
Artikelnummer. 15843212 Shop alle Eppendorf produkter
Mængde:
2 pakker
4 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Artikelnummer. 15843212
Brand: Eppendorf™ 5895182003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse runde skovle til S-4x400 Rotor er egnede svingskovle til S-4x400 rotoren, der har en rund form og en kapacitet på 400 ml.
  • Velegnet til S-4x400 rotor
  • Rund form
  • Udsvingende spand
  • Variable steder afhængig af den anvendte adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rotor S-4x400
Volumen 400 mL
Mængde 4 pakker