Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rund spand til Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Rotor
Artikelnummer. 10488732 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
18 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10488732 18 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10488732 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75008172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3140.00 DKK
    2999.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 140.69 DKK
    4% Slukket
På lager
Til brug med 4-plads svingende skovlrotor 75-003-047
Ordreinfo
Bestil korrekt antal for at udstyre rotor. Aerosoltætte låg (75008173) sælges separat. Valgfri adaptere accepterer forskellige rørtyper og volumener fra 1,5 ml til 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sving rotor ud til Labofuge™ 400 og 400R centrifuge
Volumen 18 mL
Rørstørrelse 1,5 til 100 ml