Få mere at vide
Gilac™ Rund spand med hældetud og rustfrit stålhåndtag
Artikelnummer. 15952674
Artikelnummer. 15952674 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G615421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.80 DKK
    180.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.02 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Den runde madspand med hældetud og rustfrit stålhåndtag er meget holdbar.
  • Madbøtte
  • Meget holdbar
  • Anti-slid nederdel for øget produkt holdbarhed
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet, hvilket gør den meget modstandsdygtig
  • Håndtag i rustfrit stål
  • Udvendige mål inkluderer håndtag
Tekniske data
Produkttype Spand med hældetud
Gradueringer Ja
Materiale LDPE
Kapacitet (engelsk) 3,2 gal.
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Farve Hvid
Diameter (engelsk) 12,2''
Diameter (metrisk) 310 mm
Håndtag Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 13 tommer
Højde (metrisk) 330 mm
Længde (engelsk) 12,6''
Længde (metrisk) 320 mm
Form Rund
Temperatur (engelsk) 5 °F til 60 °C
Temperatur (metrisk) -15 °C til +60 °C
Bredde (engelsk) 12,2 tommer
Bredde (metrisk) 310 mm