Få mere at vide
Kartell Rund skål
Kapacitet (metrisk):
10 l
Beskrivelse
- Robust struktur
- To greb er designet i den nederste del af fælgen for at hjælpe med at bære
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Fad |
| Volumen (metrisk) Virker | 10 L |
| Vis mere |