Få mere at vide
Greiner Bio-One Rundbundet polystyren reagensglas
Kapacitet (metrisk):
4 ml
Længde (metrisk):
55 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
Beskrivelse
Klare, rundbundede reagensglas til prøveoverførsel.
Polystyrenrør er ideelt egnet til optiske målinger på grund af dens høje klarhed.
- Ikke-steril
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Længde (metrisk) | 55 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med | Prøveoverførsel |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Reagensglas |