Få mere at vide
Greiner Bio-One Rundbundet polystyrenkulturrør med to-positioners udluftningsprop
Artikelnummer. 10450433
Skift visning
Mængde:
25/Pk., 2000/Cs.
Artikelnummer. Mængde
10450433 25/Pk., 2000/Cs.
1 options
Artikelnummer. 10450433 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 120180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3360.00 DKK
    3095.86 DKK / Pakke med 2000
    Spare 264.14 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Ideelt egnet til optiske målinger på grund af sin høje klarhed.
  • Volumen: 4,5 ml
  • Diameter x Højde: 12,4 x 75 mm
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Autoklaverbar Not Autoclavable
Lukketype Dobbelt-position ventilstopper
Farve Klar
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polystyren
Mængde 25/Pk., 2000/Cs.
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 4.5 mL
Form Rund bund
Lukning inkluderet Ja
Maks. RCF 4,800 x g
Diameter (metrisk) 12.4 mm
Produkttype Reagensglas til dyrkning