Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polypropylen reagensglas uden hætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15227843 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Diameter (metrisk):
12 mm
17 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15227843
Brand: Falcon™ 352018
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og termisk modstand. Falcon ™rundbundet polypropylenrør er testet til at modstå 3000 xg centrifugering.
  • Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
  • Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
  • Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352002 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
  • Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
  • Polypropylenrør er bedst egnede til applikationer, der kræver større termisk og kemisk stabilitet
  • Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
  • Emballagematerialer i medicinsk stil
  • 3.000 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
  • 17 x 100 mm rør har blåtrykte gradueringer og hvidt skrivefelt
  • Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt 3000 x G
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylen
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Skriveplaster
Emballage 125/Pk., 1000/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 17 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas