Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polypropylen reagensglas uden hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10655411 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Diameter (metrisk):
12 mm
17 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10655411 5 ml 75 mm Steril 12 mm -
10538272 14 ml 100 mm Steril 17 mm Pakke med 1000
15227843 14 ml 100 mm Steril 17 mm Pakke med 1000
10519901 5 ml 75 mm Ikke steril 12 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10655411 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 352053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1328.30 DKK / Pakke med 1000
    Spare 96.70 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og termisk modstand. Falcon ™rundbundet polypropylenrør er testet til at modstå 3000 xg centrifugering.
  • Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
  • Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
  • Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352002 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
  • Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
  • Polypropylenrør er bedst egnede til applikationer, der kræver større termisk og kemisk stabilitet
  • Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
  • Emballagematerialer i medicinsk stil
  • 3.000 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
  • 17 x 100 mm rør har blåtrykte gradueringer og hvidt skrivefelt
  • Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt 3000 x G
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polypropylen
Form Rund bund
Engangs Engangsbrug
Emballage 125/Pk., 1000/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 12 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas