Få mere at vide
Falcon™ Rundbundet polypropylen reagensglas uden hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10538272 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
14 ml
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Diameter (metrisk):
12 mm
17 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10538272 14 ml 100 mm Steril 17 mm Pakke med 1000
15227843 14 ml 100 mm Steril 17 mm Pakke med 1000
10519901 5 ml 75 mm Ikke steril 12 mm Pakke med 1000
10655411 5 ml 75 mm Steril 12 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10538272 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 352018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 DKK
    1476.14 DKK / Pakke med 1000
    Spare 103.86 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fremstillet af polypropylen for fremragende kemisk og termisk modstand. Falcon ™rundbundet polypropylenrør er testet til at modstå 3000 xg centrifugering.
  • Udbredt og refereret i laboratorieprotokoller
  • Snap-hætte med to positioner forhindrer prøvetab med nem håndtering
  • Steril, ikke-pyrogenicitet testet til mindre end 0,1 EU/mL (Kat. nr. 352002 ikke-steril)
Grundlaget for konsistente forskningsresultater
  • Sørg for pålidelig indeslutning af laboratorievæskeprøver
  • Polypropylenrør er bedst egnede til applikationer, der kræver større termisk og kemisk stabilitet
  • Snaphætter med to positioner, tungere vægge og unik konstruktion giver en sikker, positiv forsegling
  • Emballagematerialer i medicinsk stil
  • 3.000 RCF-klassificering (RCF-krav refererer til relativ centrifugalkraft målt i g-kraft for materialer med en specifik vægt på 1,0, brugt i en passende rotor med korrekt stødpude og sikkerhedsforanstaltninger. Rør brugt med organiske opløsningsmidler ved temperaturer under 0 °C kan have lavere RCF-klassificeringer.)
  • 17 x 100 mm rør har blåtrykte gradueringer og hvidt skrivefelt
  • Rørdimensioner og volumener er omtrentlige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt 3000 x G
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylen
Form Round Bottom
Engangs Engangsbrug
Inkluderer Skriveplaster
Emballage 125/Pk., 1000/Cs.
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Diameter (metrisk) 17 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas