Få mere at vide
Greiner Bio-One Polypropylen reagensglas med rund bund
Artikelnummer. 10203041
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 ml
14 ml
Længde (metrisk):
55 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
17 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Diameter (metrisk)
10203041 4 ml 55 mm 12 mm
10003271 14 ml 100 mm 17 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10203041 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 112201
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Ideel til opbevaring af prøver.
Polypropylenrør har særlig god termisk, kemisk og mekanisk stabilitet.
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Længde (metrisk) 55 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med Opbevaring af prøver
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Reagensglas