Få mere at vide
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Culture Tube with Two-Position Vent Stopper
Artikelnummer. p-7075363
Kapacitet (metrisk):
14 ml
nr. pr. pakke:
1
nr. pr. sag:
800
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. 10778561
Brand: Greiner Bio-One 187261
With graduations.
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 18 mm
Autoklaverbar Autoclavable (Without Vent Stopper)
Certificeringer/compliance Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Lukketype Dual-position Vent Stopper
Farve Translucent
Længde (metrisk) 95 mm
Materiale Polypropylene
Inkluderer Writing area
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 800
Sterilitet Sterile
Kapacitet (metrisk) 14 ml