Få mere at vide
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Culture Tube with Two-Position Vent Stopper
Kapacitet (metrisk):
14 mL
nr. pr. pakke:
1
nr. pr. sag:
800
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Beskrivelse
- Sterile
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable (Without Vent Stopper) |
| Certificeringer/compliance | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens |
| Lukketype | Dual-position Vent Stopper |
| Farve | Translucent |
| Længde (metrisk) | 95 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Inkluderer | Writing area |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Vis mere |