Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Reagensglas med NS-led, uden graduering
Lukketype:
Ikke inkluderet
Prop
Beskrivelse
- Med rund bund og NS fatning
- Fås uden prop, med PE prop eller med sekskantet hul glasprop
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Produkttype | Glasrør |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Lukketype | Prop |