Learn More
Glassco Laboratory Equipments Rundbundet glasflaske
Description
- Rundbundede glasflasker med én hals og samling
- Fås i kapaciteter på 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml og 2000 ml
- NS 14/23-led fås til 25 ml, 50 ml og 100 ml flasker
- NS 29/32 samlinger findes til 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml og 2000 ml kolber
- Fremstillet af varmebestandigt ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glas
- Overholder DIN/ISO 4797 og USP standarder
- Indeholder hvidtryk
- Kemisk resistent
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttype | Kolbe |
| Standard konusled | 14/23 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Mundstil | Fælles |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Bund form | Rund |