Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Rundbundet glasflaske
Artikelnummer. 31937695
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konusled:
14/23
29/32
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled
31937695 100 mL 29/32
31937697 25 mL 14/23
31937677 50 mL 14/23
31937659 50 mL 29/32
31937692 100 mL 14/23
31937676 250 mL 29/32
31937688 500 mL 29/32
31937654 1000 mL 29/32
31937669 2000 mL 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31937695 Leverandør Glassco Laboratory Equipments Leverandørnr. EU057.202.14
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Rund bund glasflaske med enkelt hals og samling til laboratoriebrug.
  • Rundbundede glasflasker med én hals og samling
  • Fås i kapaciteter på 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml og 2000 ml
  • NS 14/23-led fås til 25 ml, 50 ml og 100 ml flasker
  • NS 29/32 samlinger findes til 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml og 2000 ml kolber
  • Fremstillet af varmebestandigt ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glas
  • Overholder DIN/ISO 4797 og USP standarder
  • Indeholder hvidtryk
  • Kemisk resistent
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Produkttype Kolbe
Standard konusled 29/32
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mundstil Fælles
Sterilitet Ikke-steril
Bund form Rund