Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Round Bottom Glass Flask
Beschreibung
- Round bottom glass flasks with a single neck and joint
- Available in 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
- NS 14/23 joints are available for 25 mL, 50 mL, and 100 mL flasks
- NS 29/32 joints are available for 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL flasks
- Made from heat-resistant ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glass
- Complies with DIN/ISO 4797 and USP standards
- Features white printing
- Chemical resistant
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Produkttype | Flask |
| Standard konusled | 29/32 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Engangs | Reusable |
| Uddannet | No |
| Mundstil | Joint |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bund form | Round |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?