Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Rundbundskolber med konisk slebet samling
Artikelnummer. 10577311
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Standard konusled:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Standard konusled
10577311 6 L 236 mm NS 45/40
10751843 3 L 185 mm NS 45/40
10181371 2 L 166 mm NS 45/40
10029820 500 mL 105 mm NS 19/26
10682921 6 L 236 mm NS 29/32
10323041 4 L 207 mm NS 45/40
10020191 10 L 279 mm NS 45/40
10030191 20 L 345 mm NS 45/40
10284281 20 L 345 mm -
10119600 500 mL 105 mm NS 45/40
10792672 5 L 223 mm NS 45/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10577311 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03004585
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Ifølge DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 L
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 45/40
Diameter (metrisk) Udvendig 236 mm
Mængde 1 stk.