Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kolber med rund bund, smal hals
Artikelnummer. p-7222536
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Artikelnummer. 10788461
Brand: Lenz Laborglasintrumente 07030049
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN ISO 1773 og foruden standard
  • Med perlekant
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Højde (metrisk) 144 mm
Inkluderer Perlekant
Mængde 10/Pk.