Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kolber med rund bund, smal hals
Beskrivelse
- Acc. til DIN ISO 1773 og foruden standard
- Med perlekant
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) ydre hals | 34 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Højde (metrisk) | 144 mm |
| Inkluderer | Perlekant |
| Mængde | 10/Pk. |