Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kolber med rund bund, smal hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Beskrivelse
- Acc. til DIN ISO 1773 og foruden standard
- Med perlekant
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) ydre hals | 50 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Højde (metrisk) | 305 mm |
| Inkluderer | Perlekant |
| Mængde | 1 stk. |