Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbundskolber med konisk slebet samling
Artikelnummer. 10047630
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
4000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10047630 250 mL
10037630 4000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10047630 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03004549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4705.00 DKK
    3970.95 DKK / Pakke med 10
    Spare 734.05 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
DURAN™ glaskolbe med konisk slebet samling
  • Ifølge DIN EN ISO 4797 og udover standard
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 10
Sokkelled NS 45/40
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm