Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbundskolber med konisk slebet samling
Artikelnummer. 10037630
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
4000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10037630 4000 mL
10047630 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10037630 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03002979
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
DURAN™ glaskolbe med konisk slebet samling
  • Ifølge DIN EN ISO 4797 og udover standard
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 1
Sokkelled NS 29/32
Diameter (metrisk) Udvendig 207 mm