Få mere at vide
BOLA Round-Bottom Flasks
Beskrivelse
Transparent, non-porous, with ground joint neck size 29.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Højde (metrisk) | 117 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Engangs | Reusable |
| Uddannet | No |
| Mundstil | Threaded |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bund form | Round |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 67 mm |