Få mere at vide
Witeg™ Rundbundede kolber
Beskrivelse
- 64 x 110 mm
- Ifølge DIN 12348
- Leveret i pakker af 10
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 12348 |
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Glas |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Produkttype | Flaske |
| Sokkelled | ST 29/32 |
| Bund form | Rund |