Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kolber med rund bund
Artikelnummer. 11993621
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) ydre hals:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) ydre hals
11993621 5 L 65 mm
10030371 50 mL 34 mm
10040371 10 L 89 mm
10274101 2 L 50 mm
10336361 250 mL 51 mm
10356361 4 L 76 mm
10499362 500 mL 50 mm
10527671 6 L 65 mm
11943621 1 L 65 mm
11953621 2 L 76 mm
11963621 3 L 65 mm
11973621 6 L 89 mm
11983621 20 L 89 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11993621 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 07035082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 DKK
    1286.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 378.32 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN ISO 24450 og udover standard
  • Med perlekant
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 65 mm
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 310 mm