Beskrivelse
- Rund bund
- Anodiseret aluminium konstruktion
- Temperaturbestandig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (engelsk) | 2,6 tommer |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Form | Rund bund |
| Temperatur (metrisk) | 180 °C |
| Type | Kolbeindlæg |
| Materiale | Anodized Aluminum |