Få mere at vide
IKA™ Kolbeindlæg med rund bund
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rund bund
- Anodiseret aluminium konstruktion
- Temperaturbestandig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Diameter (engelsk) | 3,5 tommer |
| Diameter (metrisk) | 88 mm |
| Form | Rund bund |
| Temperatur (metrisk) | 180 °C |
| Type | Kolbeindlæg |