Få mere at vide
IKA™ Flaskeholder med rund bund
Artikelnummer. p-8001307 Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15188449
Brand: IKA™ 0025000634
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med flere IKA omrørere.
  • Rund/hul cylindrisk bund
  • Aluminium anodiseret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (engelsk) 5,6 tommer.
Diameter (metrisk) 142 mm
Inkluderer Uden håndtag
Form Rund bund
Temperatur (metrisk) 180 °C
Type Flaskeholder