Få mere at vide
IKA™ Flaskeholder med rund bund
Shop alle IKA produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rund/hul cylindrisk bund
- Aluminium anodiseret
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Inkluderer | Uden håndtag |
| Form | Rund bund |
| Temperatur (metrisk) | 180 °C |
| Type | Flaskeholder |