Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda lime glas rundbundet kulturrør med PP hætte
Artikelnummer. p-8003883
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
18 mm
Længde (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
Artikelnummer. 11863370
Brand: DWK Life Sciences D4100160010B1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk kulturer i Soda Lime Glass rundbundet kulturrør med PP-hætte. Den er lavet af klart soda lime glas og har en rund bund.
  • Klart soda lime glas
  • Rund bund
  • Polypropylen hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Emballage 100 pakke
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 16 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Reagensglas til dyrkning
Bund form Rund