Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Soda lime glas rundbundet kulturrør med PP hætte
Artikelnummer. 11853370
Skift visning
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
18 mm
Længde (metrisk):
100 mm
160 mm
180 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk)
11853370 12 mm 100 mm
11863370 16 mm 100 mm
11873370 16 mm 160 mm
11883370 18 mm 180 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11853370 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 90404030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk kulturer i Soda Lime Glass rundbundet kulturrør med PP-hætte. Den er lavet af klart soda lime glas og har en rund bund.
  • Klart soda lime glas
  • Rund bund
  • Polypropylen hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Emballage 100 pakke
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 12 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Reagensglas til dyrkning
Bund form Rund