Få mere at vide
Kimble Chase™ Rundbundet borosilikatglaskulturrør
Kapacitet (metrisk):
25 ml
30 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Emballage | 500 pakke |
| Produkttype | Reagensglas til dyrkning |