Få mere at vide
Kautex™ Rund flaske Variopack Dual COEX
Artikelnummer. 16837096
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16837096 1000 mL
1 options
Artikelnummer. 16837096 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000086712
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den runde flaske Variopack Dual COEX har en kapacitet på 1000 ml.
  • Specialemballage, med PA barrierelag.
  • Lækagesikker.
  • Hvid.
  • Ikke egnet til mad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Uigennemsigtig hvid
Materiale Polyethylen
Emballage Boks
Mængde 80/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Nej
Mund Brede
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 234 mm
Til brug med (udstyr) Ingen
Bredde (engelsk) 3,48 tommer.
Højde (engelsk) 9,21 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Rund
Certificeringer/compliance Referenceerklæring om overensstemmelse
Engangs Genanvendelig
Produkttype Lækagesikker flaske med bred mund