Learn More
Gilac™ Round Bedpan with Lid
Product Code. 17988931
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
2.5 L
Unit Size:
Each
Product Code. Volume (Metric) Unit Size
17988931 2.5 L Each
1 options
Product Code. 17988931 Supplier Gilac™ Supplier No. G101421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.20 DKK
    103.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.09 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Round Bedpan with Lid is suitable for hospital use.
  • Suitable for hospital use.
  • Assembled bedpan and lid, round shape.
  • Outstanding durability even in the intensive use cycle.
  • Product is disinfected in a bedpan washer.
  • Researched product ergonomics ensure optimum cleaning.
  • Equipment at room temperature to avoid the cold sensation experienced with stainless steel equivalents.
Spezifikation
Product Type Bedpan
Color White
Material Polypropylene
Sterility Non-sterile
Volume (English) 0.7 gal.
Volume (Metric) 2.5 L
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.