Få mere at vide
Gilac™ Rund sengepande med låg
Artikelnummer. 17988931
Skift visning
Volumen (metrisk):
2.5 L
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17988931 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 17988931 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G101421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.85 DKK
    103.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 40.74 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Rund sengepande med låg er velegnet til hospitalsbrug.
  • Velegnet til hospitalsbrug.
  • Samlet gryde og låg, rund form.
  • Enestående holdbarhed selv i den intensive brugscyklus.
  • Produktet desinficeres i en grydevasker.
  • Undersøgt produktergonomi sikrer optimal rengøring.
  • Udstyr ved stuetemperatur for at undgå den kolde fornemmelse, der opleves med ækvivalenter i rustfrit stål.
Tekniske data
Produkttype Bedpan
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Volumen (engelsk) 0,7 gal.
Volumen (metrisk) 2.5 L