Få mere at vide
Bochem™ Rundt køkkengrej i aluminium
Artikelnummer. p-8000053
Kapacitet (metrisk):
28 ml
125 ml
Diameter (metrisk):
64 mm
96 mm
Højde (metrisk):
13 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10274411
Brand: Bochem™ 11613
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminium. Bochem™ Rundt aluminium køkkengrej er til engangsbrug.
  • aluminium
  • Engangs
  • Til engangsbrug
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Fad
Til brug med (applikation) Til engangsbrug
Højde (metrisk) 24 mm
Diameter (metrisk) 96 mm